Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 136 mm
Artikelnummer. 11862463 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11862463
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 15 til 50 ml rør
Mængde Pakke med 10 stk.
Dimensioner (L x B) 136 x 136 mm
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 130 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) interiør 136 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg