Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 136 mm
Artikelnummer. 11842453 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve unitSize
11842453 136 x 136 x 50 mm Gul Pakke med 10
11822463 136 x 136 x 100 mm Rød Pakke med 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rød Pakke med 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rød Pakke med 10
11557633 136 x 136 x 100 mm Hvid Pakke med 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Hvid Pakke med 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rød Pakke med 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Blå Pakke med 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Blå Pakke med 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Blå Pakke med 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rød Pakke med 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Hvid Pakke med 10
11507633 136 x 136 x 75 mm Hvid Pakke med 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Blå Pakke med 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Gul Pakke med 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Gul Pakke med 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Grøn Pakke med 10
11872443 136 x 136 x 32 mm Grøn Pakke med 10
11587623 136 x 136 x 50 mm Grøn Pakke med 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Gul Pakke med 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Grøn Pakke med 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Grøn Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 11842453
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Gul
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 1 til 2 ml
Mængde Pakke med 10 stk.
Dimensioner (L x B) 136 x 136 mm
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 50 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) interiør 136 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.