Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 136 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Min. Temperatur (metrisk) | -86 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Tåler temperatur (metrisk) | -86 °C |
| Dimensioner (L x B) | 136 x 136 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 136 x 136 x 100 mm |
| Vis mere |