Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 136 mm
Artikelnummer. 11587623 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve Pakningsstørrelse
11587623 136 x 136 x 50 mm Grøn Pakke med 10
11822463 136 x 136 x 100 mm Rød Pakke med 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rød Pakke med 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rød Pakke med 10
11842453 136 x 136 x 50 mm Gul Pakke med 10
11557633 136 x 136 x 100 mm Hvid Pakke med 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Hvid Pakke med 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rød Pakke med 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Blå Pakke med 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Blå Pakke med 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Blå Pakke med 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rød Pakke med 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Hvid Pakke med 10
11507633 136 x 136 x 75 mm Hvid Pakke med 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Blå Pakke med 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Gul Pakke med 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Gul Pakke med 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Grøn Pakke med 10
11872443 136 x 136 x 32 mm Grøn Pakke med 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Gul Pakke med 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Grøn Pakke med 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Grøn Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 11587623
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Cryo Boxes kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Farve Grøn
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 1 til 2 ml
Mængde Pakke med 10 stk.
Dimensioner (L x B) 136 x 136 mm
Dimensioner (L x B x H) 136 x 136 x 50 mm
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) interiør 136 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Vægt (metrisk) 0.85 kg