Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 til 0,5 ml
0,5 ml
15 til 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Farve | Blå |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 133 x 133 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 100 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Vis mere |