Få mere at vide
- Home
- Products
- Kasser
- Kryogene og frysebokse
- Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Artikelnummer. 11882473 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 til 0,5 ml
0,5 ml
15 til 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
18 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Højde (metrisk) | Kapacitet (metrisk) | Dimensioner (L x B x H) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11882473 | Blå | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Pakke med 10 |
| 11892483 | Blå | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11567643 | Blå | 32 mm | 0,2 til 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Pakke med 10 |
| 11812493 | Grøn | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11587663 | Grøn | 130 mm | 15 til 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11852473 | Grøn | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Pakke med 10 |
| 11802493 | Rød | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11842473 | Rød | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Pakke med 10 |
| 11892473 | Rød | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Pakke med 10 |
| 11842483 | Rød | 75 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 11832493 | Hvid | 130 mm | 15 til 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11872473 | Hvid | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Pakke med 10 |
| 11822493 | Gul | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11597663 | Gul | 130 mm | 15 til 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11872483 | Gul | 100 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 11832483 | Blå | 75 mm | 50 ml | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 11852493 | Rød | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11842493 | Blå | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Artikelnummer.
11882473
-
360.00 DKK
236.63 DKK / Pakke med 10
Spare 123.37 DKK
34% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
212.97 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Blå |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 1 til 2 ml |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 133 x 133 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.06 kg |
| Vis mere Vis mindre |