Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Artikelnummer. 11872483 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 til 0,5 ml
0,5 ml
15 til 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11872483
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Farve Gul
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Mængde Pakke med 10 stk.
Dimensioner (L x B) 133 x 133 mm
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 75 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) interiør 133 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg