Få mere at vide
- Home
- Products
- Kasser
- Kryogene og frysebokse
- Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Artikelnummer. 11872473 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 til 0,5 ml
0,5 ml
15 til 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
18 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farve | Højde (metrisk) | Kapacitet (metrisk) | Dimensioner (L x B x H) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11872473 | Hvid | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Pakke med 10 |
| 11882473 | Blå | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Pakke med 10 |
| 11892483 | Blå | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11567643 | Blå | 32 mm | 0,2 til 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Pakke med 10 |
| 11812493 | Grøn | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11587663 | Grøn | 130 mm | 15 til 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11852473 | Grøn | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Pakke med 10 |
| 11802493 | Rød | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11842473 | Rød | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Pakke med 10 |
| 11892473 | Rød | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Pakke med 10 |
| 11842483 | Rød | 75 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 11832493 | Hvid | 130 mm | 15 til 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11822493 | Gul | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Pakke med 10 |
| 11597663 | Gul | 130 mm | 15 til 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11872483 | Gul | 100 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 11832483 | Blå | 75 mm | 50 ml | 133 x 133 x 75 mm | Pakke med 10 |
| 11852493 | Rød | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
| 11842493 | Blå | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Artikelnummer.
11872473
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Brug rabatkode 28004
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
182.84 DKK valid until 2026-11-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28004" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28004" for at få din tilbudspris.
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Holder | 1 til 2 ml |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Dimensioner (L x B) | 133 x 133 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) | 133 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 133 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Vægt (metrisk) | 0.74 kg |
| Vis mere Vis mindre |