Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Artikelnummer. 11832483 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 til 0,5 ml
0,5 ml
15 til 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11832483
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Farve Blå
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 0,2 til 50 ml
Min. Temperatur (metrisk) -86 °C
Mængde Pakke med 10 stk.
Tåler temperatur (metrisk) -86 °C
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 75 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 0.8 kg