Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryobokse i pap, 133 mm
Artikelnummer. 11597663 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 til 0,5 ml
0,5 ml
15 til 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Dimensioner (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11597663
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse er temperaturbestandige ned til -80 °C, ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Fås med en vandafvisende finish eller med en vandtæt plastbelægning
  • Højeste fleksibilitet: Kryobokse kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 til 50 ml
Farve Gul
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Holder 15 til 50 ml rør
Mængde Pakke med 10 stk.
Dimensioner (L x B) 133 x 133 mm
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 130 mm
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) interiør 133 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Vægt (metrisk) 1 kg