Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 136 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Prøveopbevaringsrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Grid Indsæt |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af prøver |
| Holder | Prøveopbevaringsrør |
| Højde (metrisk) | 25mm |
| Bredde (metrisk) | 136mm |
| Længde (metrisk) | 136mm |
| Array | 10 x 10 |