Få mere at vide
Ratiolab™ Karton kryoæsker med vandtæt plastbelægning
Artikelnummer. 10632254
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Længde (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10632254
Brand: Ratiolab™ 5142001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Karton kryokasser med vandtæt plastbelægning er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm
Holder 6 mm til 28,5 mm diameter rør
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Mængde Pakke med 10 stk.
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Vægt (metrisk) 0.75 kg