Få mere at vide
Ratiolab™ Karton kryoæsker med vandtæt plastbelægning
Artikelnummer. 10141043
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Længde (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
133 mm
136 mm
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10141043 Hvid 136 mm 136 mm 75 mm -
10212343 Blå 136 mm 136 mm 100 mm -
10553575 Rød 136 mm 136 mm 100 mm -
10434363 Grøn 136 mm 136 mm 100 mm -
10632254 Hvid 136 mm 136 mm 100 mm -
10232483 Gul 136 mm 136 mm 100 mm -
12625785 Blå 133 mm 133 mm 130 mm -
10707123 Blå 136 mm 136 mm 130 mm -
10115974 Hvid 133 mm 133 mm 130 mm -
10501085 Hvid 136 mm 136 mm 130 mm -
10304633 Gul 136 mm 136 mm 130 mm -
10150803 Hvid 136 mm 136 mm 32 mm -
15293979 Blå 133 mm 133 mm 32 mm -
10799054 Gul 136 mm 136 mm 32 mm -
10222673 Blå 136 mm 136 mm 50 mm -
10691674 Grøn 136 mm 136 mm 50 mm -
10141093 Rød 136 mm 136 mm 50 mm -
15210568 Hvid 133 mm 133 mm 50 mm -
10797453 Hvid 136 mm 136 mm 50 mm Pakke med 10
15971641 Gul 133 mm 133 mm 50 mm -
10406283 Gul 136 mm 136 mm 50 mm -
10707293 Grøn 136 mm 136 mm 75 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 10141043 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 5142751
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Karton kryokasser med vandtæt plastbelægning er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm
Holder 6 mm til 28,5 mm diameter rør
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Mængde Pakke med 10 stk.
Længde (metrisk) 136 mm
Bredde (metrisk) 136 mm
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 1 kg