Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning
Artikelnummer. p-8013112 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10573815
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse med vandafvisende standardcoating er temperaturbestandige ned til -80 C, °ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Højeste fleksibilitet: Cryo Boxes kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm
Holder 6 mm til 28,5 mm diameter rør
Mængde Pakke med 10 stk.
Højde (metrisk) 32 mm
Vægt (metrisk) 0.5 kg