Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning
Artikelnummer. 11822483 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11822483 Hvid 75 mm Pakke med 10
10573815 Hvid 32 mm Pakke med 10
10568815 Grøn 50 mm Pakke med 10
11557623 Hvid 50 mm Pakke med 10
10231545 Gul 50 mm Pakke med 10
10739884 Grøn 75 mm Pakke med 10
10637584 Hvid 100 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11822483
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser for at rumme en bred vifte af rørstørrelser. Fisherbrand™ Karton kryobokse med vandafvisende standardcoating er temperaturbestandige ned til -80 C, °ideelle til opbevaring ved ultralav temperatur.
  • Højeste fleksibilitet: Cryo Boxes kan kombineres med forskellige gitterindsatser til rør fra 6 til 28,5 mm i diameter
  • Kryoboksene kan bruges til større kar, hvis gitteret fjernes
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Form Firkant
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm
Holder 6 mm til 28,5 mm diameter rør
Maks. Temperatur (metrisk) 121 °C
Min. Temperatur (metrisk) -90 °C
Mængde Pakke med 10 stk.
Højde (metrisk) 75 mm
Vægt (metrisk) 0.86 kg