Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm |
| Holder | 6 mm til 28,5 mm diameter rør |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 133 x 133 x 100 mm |
| Højde (metrisk) | 100 mm |