Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Materiale | Pap |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm |
| Holder | 6 mm til 28,5 mm diameter rør |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Højde (metrisk) | 50 mm |