Få mere at vide
Ratiolab™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Længde (metrisk):
133 mm
134 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
67 mm
133 mm
136 mm
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandigt pap
- Til prøveopbevaring
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
- Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Pap |
| Form | Firkant |
| Type | Cryo boks |
| Til brug med (applikation) | Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm |
| Holder | 6 mm til 28,5 mm diameter rør |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Længde (metrisk) | 136 mm |
| Bredde (metrisk) | 136 mm |
| Vis mere |