Få mere at vide
Ratiolab™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning
Artikelnummer. 15222499
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Længde (metrisk):
133 mm
134 mm
136 mm
Bredde (metrisk):
67 mm
133 mm
136 mm
Højde (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15222499 Hvid 133 mm 133 mm 50 mm -
10443725 Blå 136 mm 136 mm 50 mm -
15981641 Hvid 136 mm 136 mm 100 mm Pakke med 10
15991641 Hvid 136 mm 136 mm 130 mm Pakke med 10
10638992 Hvid 136 mm 136 mm 32 mm Hver
15901651 Hvid 136 mm 136 mm 32 mm Pakke med 10
11862731 Hvid 134 mm 67 mm 50 mm Pakke med 10
15911651 Gul 136 mm 136 mm 50 mm -
15921651 Hvid 136 mm 136 mm 75 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15222499 Leverandør Ratiolab™ Leverandørnr. 5131501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    133.68 DKK / Pakke med 10
    Spare 84.32 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Kombiner disse kasser med forskellige gitterindsatser til opbevaring ved ultralav temperatur. Ratiolab™ Karton kryoæsker med vandafvisende standardbelægning er ideelle til prøveopbevaring og -transport.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
  • Emballage i praktiske foldeæsker
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale Pap
Type Cryo boks
Til brug med (applikation) Rør fra dia. 6 mm til dia. 28,5 mm
Holder 6 mm til 28,5 mm diameter rør
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Mængde Pakke med 10 stk.
Længde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 133 mm
Højde (metrisk) 50 mm