Få mere at vide
Ratiolab™ Kryoæsker i pap med 9 x 9 gitter
Artikelnummer. 15649788 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
81 Rør
Artikelnummer. Holder
15649788 81 Rør
1 options
Artikelnummer. 15649788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 DKK
    289.80 DKK / Pakke med 10
    Spare 330.20 DKK
    53% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Disse kryoæsker i pap med 9 x 9 gitter har en gitterindsats til at holde kryogene prøver.
  • Konstrueret af pap
  • 9 x 9 gitterindsats til lagerprøver
Tekniske data
Materiale Pap
Type Cryo boks
Holder 81 Rør
Inkluderer 9 x 9 gitterindsats
Mængde 10 bokse
Dimensioner (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm