Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Artikelnummer. 11862513 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11862513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse indsatser med Cryoboxes for fleksibel celleopbevaring og prøvehåndtering. Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts har ultra-lav temperatur resistent pap med vandafvisende finish til prøveopbevaring.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
Tekniske data
Mængde Pakke med 10 stk.
Materiale Pap
Produkttype Cryo Box Indsats
Højde (metrisk) 40 mm
Bredde (metrisk) 133mm
Længde (metrisk) 133mm
Array 10 x 10