Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Artikelnummer. 11842513 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Array unitSize
11842513 25 mm 10 x 10 Pakke med 10
11852513 30 mm 10 x 10 Pakke med 10
11862513 40 mm 10 x 10 Pakke med 10
11842731 40 mm 10 x 10 Pakke med 10
11872513 65 mm 10 x 10 Pakke med 10
11882513 25 mm 16 x 16 Pakke med 10
11892513 30 mm 16 x 16 Pakke med 10
11802523 40 mm 16 x 16 Pakke med 10
11812523 65 mm 16 x 16 Pakke med 10
11882493 25 mm 4 x 4 Pakke med 10
11802503 40 mm 4 x 4 Pakke med 10
11812503 65 mm 4 x 4 Pakke med 10
11557693 25 mm 7 x 7 Pakke med 10
11517703 30 mm 7 x 7 Pakke med 10
11577703 40 mm 7 x 7 Pakke med 10
11527703 30 mm 8 x 8 Pakke med 10
11882503 40 mm 8 x 8 Pakke med 10
11892503 65 mm 8 x 8 Pakke med 10
11802513 25 mm 9 x 9 -
11812513 30 mm 9 x 9 Pakke med 10
11832513 65 mm 9 x 9 Pakke med 10
11822513 40 mm 9 x 9 Pakke med 10
10084213 25 mm 8 x 8 Pakke med 10
12681565 65 mm 7 x 7 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11842513
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombiner disse indsatser med Cryoboxes for fleksibel celleopbevaring og prøvehåndtering. Fisherbrand™ Cardboard Cryobox Inserts har ultra-lav temperatur resistent pap med vandafvisende finish til prøveopbevaring.
  • Ultralav temperaturbestandigt pap
  • Til prøveopbevaring
  • Temperaturbestandig ned til -80 °C
  • Vandafvisende finish
Tekniske data
Mængde Pakke med 10 stk.
Materiale Pap
Produkttype Cryo Box Indsats
Højde (metrisk) 25 mm
Bredde (metrisk) 133mm
Længde (metrisk) 133mm
Array 10 x 10