Få mere at vide
- Home
- Products
- Kasser
- Kryogene og frysebokse
- Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Artikelnummer. 11802513 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (metrisk) | Array | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | - |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | Pakke med 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | Pakke med 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | Pakke med 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | Pakke med 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | Pakke med 10 |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | Pakke med 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Artikelnummer.
11802513
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Tekniske data
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Cryo Box Indsats |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Bredde (metrisk) | 133mm |
| Længde (metrisk) | 133mm |
| Array | 9 x 9 |