Få mere at vide
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ultralav temperaturbestandigt pap
- Til prøveopbevaring
- Temperaturbestandig ned til -80 °C
- Vandafvisende finish
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Cryo Box Indsats |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Bredde (metrisk) | 133mm |
| Længde (metrisk) | 133mm |
| Array | 8 x 8 |