Få mere at vide
- Home
- Products
- Kasser
- Kryogene og frysebokse
- Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Fisherbrand™ Karton kryoboksindsatser, 133 mm
Artikelnummer. 11517703 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Højde (metrisk) | Array | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | Pakke med 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | Pakke med 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | Pakke med 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | Pakke med 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | Pakke med 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | - |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | Pakke med 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | Pakke med 10 |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | Pakke med 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | Pakke med 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | Pakke med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Artikelnummer.
11517703
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Tekniske data
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Materiale | Pap |
| Produkttype | Cryo Box Indsats |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Bredde (metrisk) | 133mm |
| Længde (metrisk) | 133mm |
| Array | 7 x 7 |