Få mere at vide
Cardamonin, TRC
Artikelnummer. 17923955
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17923955 50 mg
17931835 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17923955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18338050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19309-14-9
Molekylær formel C16 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Synonym 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (2E)-, 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (E)-, Chalcone, 2',4'-dihydroxy-6'-methoxy- (8CI), (2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, Alpinetin chalcone, Cardamomin, Cardamonin
IUPAC navn (E)-1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
SMIL COc1cc(O)cc(O)c1C(=O)\C=C\c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cardamonin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
Formel vægt 270.0892