Learn More
Beskrivning
CARD6 Polyclonal antibody specifically detects CARD6 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CARD6 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | caspase recruitment domain family, member 6, caspase recruitment domain protein 6, caspase recruitment domain-containing protein 6, CINCIN1CARD-containing inhibitor of Nod1 and Cardiak-induced NF-kB activation |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human CARD6 (NP_115976.2). MATESTPSEIIERERKKLLEILQHDPDSILDTLTSRRLISEEEYETLENVTDLLKKSRKLLILVQKKGEATCQHFLKCLFSTFPQSAAICGLRHEVLKHENTVPPQSMGASSNSEDAFSPGIKQPEAPEITVFFSEKEHLDLETSEFFRDKKTSYRETALSARKNEKEYDTPEVTLSYSVEKVGCEVPATITYIKDGQRY |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?