Få mere at vide
MedChemExpress Carcinoembryonic Antigen (CEA)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.49% |
| CAS | 168635-85-6 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 964.07 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 12.5 mg/mL (12.97 mM∣Need ultrasonic) |