missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carbuterol-d9 Hemisulfate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbuterol-d9 Hemisulfate Salt |
| CAS | 1346747-24-7 |
| Molekylær formel | C13H12D9N3O3 • 1/2 H2SO4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[5-[2-[(1,1-Dimethylethyl-9)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]urea, Hemisulfate Salt, Bronsecur-d9 Hemisulfate Salt, Carbuterol-d9 Hemisulfate Salt, Pirem-d9 Hemisulfate Salt, SKF 40383-d9 Hemisulfate Salt, SKF 40383A-d9 Hemisulfate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O3/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | OC1=CC=C(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1NC(N)=O |
| IUPAC navn | [5-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.384904 |
| Formel vægt | 276.2148 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?