Få mere at vide
Carbuterol acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbuterol Acetate |
| CAS | 1613439-57-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carbuterol Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H21 N3 O3 . C2 H4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Carbuterol Acetate, Urea, N-[5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-, acetate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(NC(=O)N)c1 |
| Vis mere |