Få mere at vide
Carbuterol acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327077
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327077 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327077 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11041520AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbuterol Acetate
CAS 1613439-57-8
Analyt- eller komponentnavne Carbuterol Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H21 N3 O3 . C2 H4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Carbuterol Acetate, Urea, N-[5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-, acetate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
SMIL CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(NC(=O)N)c1
IUPAC navn acetic acid;[5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]urea
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 327.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 327.1794 g/mol