Få mere at vide
Carbutamide, LoGiCal
Artikelnummer. 30462952
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462952 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462952 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1856.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carbutamide
CAS 339-43-5
Analyt- eller komponentnavne Carbutamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H17 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(butylamino)carbonyl]-, Sulfanilamide, N1-(butylcarbamoyl)- (6CI), Urea, 1-butyl-3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 1-Butyl-3-sulfanilylurea, Alentin, Aminophenurobutane, BZ 55, Bucarban, Bucrol, Bukarban, Burcol, Butisulfina, Carbutamid, Carbutamide, Diaboral, Emedan, Glucidoral, Glucofren, Glybutamide, Inbuton, Invenol, N-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N'-butylurea, N-Butyl-N'-sulfanilylurea, N-Sulfanilyl-N'-butylurea, NSC 242409, NSC 246862, Nadisan, Nadizan, Norboral, N'-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-n-butylurea, N'-(Butylcarbamoyl)sulfanilamide, Oranil, Oranyl, Orasulin, U 6987
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)sulfonyl-3-butylurea
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 271.34
Mængde 10 mg
Formel vægt 271.0991 g/mol