Få mere at vide
Gilac™ Carboy og Metal Toggle Joint lukning
Beskrivelse
- Carboy med skruetop
- Migrationstestet og fødevarekontaktcertificeret garanterer kvalitetsproduktets bevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Lukningsmateriale | Metal |
| Lukketype | Skruetop, metal vippeled |
| Farve | Hvid (ugennemsigtig) |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Garanterer kvalitetsproduktbevaring |
| Højde (engelsk) | 13,6 tommer |
| Vis mere |