Få mere at vide
Gilac™ Carboy og afløbshætte
Artikelnummer. 15942664
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15942664 20 L
1 options
Artikelnummer. 15942664 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G127021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Carboy og skruetop afløbshætte. Migrationstestet og fødevarekontaktcertificeret garanterer kvalitetsproduktets bevaring.
  • Carboy med skruetop
  • Migrationstestet og fødevarekontaktcertificeret garanterer kvalitetsproduktets bevaring
  • Kompatibel med en valgfri hane (G616601)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid (ugennemsigtig)
Diameter (metrisk) ydre hals 55 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Garanterer kvalitetsproduktbevaring
Til brug med (udstyr) Tryk på G616601
Højde (engelsk) 17,7 tommer
Højde (metrisk) 450 mm
Inkluderer Skruetop, afløbshætte
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Produkttype Carboy med stophane
Form Rektangulær
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 9,8''
Bredde (metrisk) 250 mm