missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carboxyphosphamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxyphosphamide-d4 |
| CAS | 1246817-74-2 |
| Molekylær formel | C7H11D4Cl2N2O4P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid-d4, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid-d4, Asta 5754-d4, Carboxycyclophosphamide-d4, NSC 145124-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13) |
| SMIL | O=P(N(CC([2H])([2H])Cl)CC([2H])([2H])Cl)(N)OCCC(O)=O |
| IUPAC navn | 3-[amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphoryl]oxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.11 |
| Formel vægt | 296.0398 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?