Få mere at vide
Carboxyphosphamide Benzyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30367554
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367554 25 mg
30358470 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18135525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37979-67-2
Molekylær formel C14H21Cl2N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 383.21
Synonym 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Benzyl Ester
IUPAC navn benzyl 3-[amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphoryl]oxypropanoate
SMIL NP(=O)(OCCC(=O)OCc1ccccc1)N(CCCl)CCCl
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Carboxyphosphamide Benzyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21Cl2N2O4P/c15-7-9-18(10-8-16)23(17,20)22-11-6-14(19)21-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H2,17,20)
Formel vægt 382.0616
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.