missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Carboxyphosphamide Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30358470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358470 100 mg
30367554 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC181355100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37979-67-2
Molekylær formel C14H21Cl2N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 383.21
Synonym 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Benzyl Ester
IUPAC navn benzyl 3-[amino-[bis(2-chloroethyl)amino]phosphoryl]oxypropanoate
SMIL NP(=O)(OCCC(=O)OCc1ccccc1)N(CCCl)CCCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Carboxyphosphamide Benzyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21Cl2N2O4P/c15-7-9-18(10-8-16)23(17,20)22-11-6-14(19)21-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H2,17,20)
Formel vægt 382.0616
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.