missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Carboxyphosphamide Benzyl Ester-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxyphosphamide Benzyl Ester-d4 |
| CAS | 1276302-73-8 |
| Molekylær formel | C14H17D4Cl2N2O4P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Phenylmethyl Ester-d4, 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Benzyl Ester-d4 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Cl)CN(CC([2H])([2H])Cl)P(=O)(N)OCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.23 |
| Formel vægt | 386.0867 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?