Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, natriumsalt, gennemsnitlig MW 90.000 (DS=0,7)
Artikelnummer. 11986981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
Artikelnummer. 11986981
Brand: Thermo Scientific Chemicals 332600050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-32-4
Molekylær formel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvægt (g/mol) 263.20
MDL nummer MFCD00081472
InChI nøgle DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMIL [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxymethylecellulose, sodium salt
Farve Hvid til gul
Navn note Average M.W. 90000 (DS=0.7)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Fysisk form Granulært pulver
Smeltepunkt >300,0 °C
Mængde 5 kg
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanaleddikesyrenatrium
Procent renhed ≥99.5%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Emballage Plast tromle
Viskositet 50-100 mPa.s 2% sol.