Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylcellulose, natriumsalt, gennemsnitlig M.W. 250000 (DS=0,9)
Artikelnummer. 10440062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10440062 100 g Glasflaske 100g
10103781 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 332621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.69 DKK
    236.65 DKK / 100g
    Spare 26.04 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-32-4
Molekylær formel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvægt (g/mol) 263.20
MDL nummer MFCD00081472
InChI nøgle DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanaleddikesyrenatrium
SMIL [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxymethylecellulose, sodium salt
Farve Hvid til beige
Navn note Gennemsnitlig M.W. 250.000 (DS=0,9)
pH 6,5 til 8 (1% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Merck Index 15, 1830
Mængde 100 g
Procent renhed ≥99.5%
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 10% maks. (som pakket) (3 til 5 g, 105 °C, 2 timer)
Emballage Glasflaske
Viskositet 2300 mPa·, 2% sol.