Få mere at vide
Carboxymethylcellulose natriumsalt
Artikelnummer. 11459256
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459256 2500 g 2500g
11449256 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18105.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.40 DKK
    1732.65 DKK / 2500g
    Spare 192.75 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263,20 g/mol
Carboxymethylcellulosenatriumsalt anvendes i boremudder, i rengøringsmidler som smudssuspenderingsmiddel, i harpiksemulsionsmaling, klæbemidler, trykfarver, tekstilstørrelser og beskyttelseskolloid. Det fungerer som en stabilisator i fødevarer. Det anvendes også i lægemidler som et suspenderingsmiddel og hjælpestoffer til tabletter. Det bruges som viskositetsmodificerende midler til at stabilisere emulsionerne. Det bruges som smøremiddel i kunstige tårer, og det bruges til at karakterisere enzymaktivitet fra endoglucanaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Carboxymethylcellulosenatriumsalt anvendes i boremudder, i rengøringsmidler som smudssuspenderingsmiddel, i harpiksemulsionsmaling, klæbemidler, trykfarver, tekstilstørrelser og beskyttelseskolloid. Det fungerer som en stabilisator i fødevarer. Det anvendes også i lægemidler som et suspenderingsmiddel og hjælpestoffer til tabletter. Det bruges som viskositetsmodificerende midler til at stabilisere emulsionerne. Det bruges som smøremiddel i kunstige tårer, og det bruges til at karakterisere enzymaktivitet fra endoglucanaser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-32-4
Molekylær formel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvægt (g/mol) 263.20
MDL nummer MFCD00081472
InChI nøgle DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC navn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetat
SMIL [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxymethylcellulose sodium salt
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 2500 g
Merck Index 14,1829
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.