Få mere at vide
Carboxymethyl Chitosan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxymethyl Chitosan |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30N2O11/c1-27-10-3-9(19-5-15(24)25)17(30-12(10)6-20)29-11-2-8(18-4-14(22)23)16(26)28-13(11)7-21/h8-13,16-21,26H,2-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t8-,9-,10+,11+,12-,13-,16-,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 438.185 |