Få mere at vide
Carboxymethylcellulosenatriumsalt, medium viskositet, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxymethyl cellulose sodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanaleddikesyrenatrium |
| Procent renhed | 99.6% |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |