Få mere at vide
Carboxymethylcellulosenatriumsalt, medium viskositet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437861 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437861 500 g 500g
11447861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437861 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215056090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 DKK
    744.42 DKK / 500g
    Spare 37.58 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-32-4
Molekylær formel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvægt (g/mol) 263.20
MDL nummer MFCD00081472
InChI nøgle DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMIL [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxymethyl cellulose sodium salt
Farve Hvid
Mængde 500 g
IUPAC navn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetat
Fysisk form Pulver