Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetat |
| Formel vægt | ≈90 kd |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Low Viscosity
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i