Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanaleddikesyrenatrium |
| Formel vægt | ≈700 kDa |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt