Få mere at vide
Carboxymethylcellulosenatriumsalt, høj viskositet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457861 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457861 500 g 500g
11467861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457861 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215056190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    760.08 DKK / 500g
    Spare 37.92 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-32-4
Molekylær formel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvægt (g/mol) 263.20
MDL nummer MFCD00081472
InChI nøgle DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMIL [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Farve Hvid
Mængde 500 g
IUPAC navn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;acetat
Formel vægt ≈700 kd
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt