Få mere at vide
CARboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Extra Pure, SLR, Low Viscosity, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10458590 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458590 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10458590 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 9004-32-4
Farve Yellow
pH 6 to 8
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel (C12 H14 O9 R6)n
MDL nummer MFCD00081472
InChI nøgle DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMIL [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Molekylvægt (g/mol) 263.20
Emballage Plastic powder jar