Få mere at vide
Carboxymethoxylamin HemiHydroChloride, 98%
Artikelnummer. 10771994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771994 10 g Glasflaske 10g
10447290 2.5 g Glasflaske 2.5g
10165593 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771994 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108430100
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2921-14-4
Molekylær formel C4H11ClN2O6
Molekylvægt (g/mol) 218.59
MDL nummer MFCD00012955
InChI nøgle AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC navn 2-aminooxyeddikesyre;hydrochlorid
SMIL [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Smeltepunkt 156,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes.
Formel vægt 109.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller