Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxymethoxylamine hemihydrochloride |
| Smeltepunkt | 156,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (H2NOCH2CO2H)2·HCl |
| Mængde | 2.5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: nedbrydes. |
| Formel vægt | 109.3 |
| Vis mere |