Få mere at vide
Carboxymethoxyamin Hemihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30361183
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361183 10 g
30363669 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17873010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2921-14-4
Molekylær formel 2 C2 H5 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 218.59
Synonym Aminooxyacetic Acid Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine Hemihydrochloride
IUPAC navn 2-aminooxyeddikesyre; hydrochlorid
SMIL Cl.NOCC(=O)O.NOCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
Formel vægt 218.0306